Learn More
Alfa Aesar™ 4-(4-Fluorobenzyloxy)benzyl alcohol, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ 044022.14
Detalles adicionales : CAS : 117113-98-1 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11375098
  • 807.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
117113-98-1
232.254
FNWSEJASZBRBDB-UHFFFAOYSA-N
2737278
C1=CC(=CC=C1CO)OCC2=CC=C(C=C2)F
C14H13FO2
MFCD00173648
4-4-fluorobenzyloxy benzyl alcohol, 4-4-fluorobenzyl oxy phenyl methanol, 4-4-fluorophenyl methoxy phenyl methanol, 4-4-fluorophenyl methoxy phenyl methanol, 4-4-fluorobenzyloxy benzylalcohol, 4-4-fluorobenzyl oxy phenyl methanol, 4-4-fluorophenyl methoxy phenyl methan-1-ol, maybridge3_000507, acmc-1bo74, 4-4'-fluorobenzyloxy benzyl alcohol
[4-[(4-fluorophenyl)methoxy]phenyl]methanol
Especificación
4- (4-Fluorobenzyloxy)benzyl alcohol
117113-98-1
MFCD00173648
FNWSEJASZBRBDB-UHFFFAOYSA-N
[4-[(4-fluorophenyl)methoxy]phenyl]methanol
2737278
Powder
25g
C14H13FO2
4-4-fluorobenzyloxy benzyl alcohol, 4-4-fluorobenzyl oxy phenyl methanol, 4-4-fluorophenyl methoxy phenyl methanol, 4-4-fluorophenyl methoxy phenyl methanol, 4-4-fluorobenzyloxy benzylalcohol, 4-4-fluorobenzyl oxy phenyl methanol, 4-4-fluorophenyl methoxy phenyl methan-1-ol, maybridge3_000507, acmc-1bo74, 4-4'-fluorobenzyloxy benzyl alcohol
C1=CC(=CC=C1CO)OCC2=CC=C(C=C2)F
232.254
232.26
98%