missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)morpholine, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H63247.03

Detalles adicionales : CAS : 238418-75-2 Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15489838

  • 26.50€ / 1 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 22-06-2020
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

238418-75-2
226.207
XEVFYVWDTJTEHQ-UHFFFAOYSA-N
2737431
C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)F)[N+](=O)[O-]
C10H11FN2O3
MFCD00798369
4-4-fluoro-2-nitrophenyl morpholine, acmc-1cbj8, 5-fluoro-2-morpholinonitrobenzene, 4-4-fluoro-2-nitro-phenyl-morpholine, morpholine,4-4-fluoro-2-nitrophenyl
4-(4-fluoro-2-nitrophenyl)morpholine

Especificaciones

4-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)morpholine
238418-75-2
MFCD00798369
XEVFYVWDTJTEHQ-UHFFFAOYSA-N
4-(4-fluoro-2-nitrophenyl)morpholine
2737431
Solid
1g
C10H11FN2O3
4-4-fluoro-2-nitrophenyl morpholine, acmc-1cbj8, 5-fluoro-2-morpholinonitrobenzene, 4-4-fluoro-2-nitro-phenyl-morpholine, morpholine,4-4-fluoro-2-nitrophenyl
C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)F)[N+](=O)[O-]
226.207
226.2
97%
Videos
SDS Documentos