Learn More
Alfa Aesar™ 4-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)morpholine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63247.06
Detalles adicionales : CAS : 238418-75-2 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499838
  • 97.80€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 24-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
238418-75-2
226.207
XEVFYVWDTJTEHQ-UHFFFAOYSA-N
2737431
C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)F)[N+](=O)[O-]
C10H11FN2O3
MFCD00798369
4-4-fluoro-2-nitrophenyl morpholine, acmc-1cbj8, 5-fluoro-2-morpholinonitrobenzene, 4-4-fluoro-2-nitro-phenyl-morpholine, morpholine,4-4-fluoro-2-nitrophenyl
4-(4-fluoro-2-nitrophenyl)morpholine
Especificaciones
4-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)morpholine
238418-75-2
MFCD00798369
XEVFYVWDTJTEHQ-UHFFFAOYSA-N
4-(4-fluoro-2-nitrophenyl)morpholine
2737431
Solid
5g
C10H11FN2O3
4-4-fluoro-2-nitrophenyl morpholine, acmc-1cbj8, 5-fluoro-2-morpholinonitrobenzene, 4-4-fluoro-2-nitro-phenyl-morpholine, morpholine,4-4-fluoro-2-nitrophenyl
C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)F)[N+](=O)[O-]
226.207
226.2
97%
Videos
SDS Documentos