Learn More
4,4'-Dimetildifenilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077282
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
620-93-9
C14H15N
197.28
RHPVVNRNAHRJOQ-UHFFFAOYSA-N
4,4'-dimethyldiphenylamine, di-p-tolylamine, p,p'-ditolylamine, 4-methyl-n-4-methylphenyl aniline, benzenamine, 4-methyl-n-4-methylphenyl, bis 4-methylphenyl amine, 4,4-dimethyldiphenylamine, dip-tolylamine, di-p-tolylamin, di-p-tolyl-amine
69293
4-metil-N-(4-metilfenil)anilina
CC1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)C
620-93-9
C14H15N
197.28
RHPVVNRNAHRJOQ-UHFFFAOYSA-N
4,4'-dimethyldiphenylamine, di-p-tolylamine, p,p'-ditolylamine, 4-methyl-n-4-methylphenyl aniline, benzenamine, 4-methyl-n-4-methylphenyl, bis 4-methylphenyl amine, 4,4-dimethyldiphenylamine, dip-tolylamine, di-p-tolylamin, di-p-tolyl-amine
69293
4-metil-N-(4-metilfenil)anilina
CC1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dimethyldiphenylamine
Punto de fusión 80.0°C to 82.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.28
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4'-Dimethyldiphenylamine, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.