Learn More
Alfa Aesar™ 4,4-Dimethyl-2-pyrrolidinone, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H33209.03
Detalles adicionales : CAS : 66899-02-3 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15456007
  • 311.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-05-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
Solubility
Sparingly soluble in water.(0.26 g/L) (25°C),
Notes
Store in cool dry place. Ensure proper ventilation. Incompatible with oxidizing agents.
Especificación
66899-02-3
113.16
HGVPKAGCVCGRDQ-UHFFFAOYSA-N
637593
CC1(CC(=O)NC1)C
C6H11NO
MFCD09864496
4,4-dimethyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethylpyrrolidine-2-one, 2-pyrrolidone,4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-2-pyrrolidone, 4,4-dimethyl-pyrrolidin-2-one, 4, 4-dimethyl-2-pyrrolidinone
4,4-dimethylpyrrolidin-2-one
Especificación
4,4-Dimethyl-2-pyrrolidinone
White to Cream
1g
C6H11NO
4,4-dimethyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethylpyrrolidine-2-one, 2-pyrrolidone,4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-2-pyrrolidone, 4,4-dimethyl-pyrrolidin-2-one, 4, 4-dimethyl-2-pyrrolidinone
CC1(CC(=O)NC1)C
113.16
113.2
95%
Air Sensitive
38°C to 40°C
66899-02-3
MFCD09864496
HGVPKAGCVCGRDQ-UHFFFAOYSA-N
4,4-dimethylpyrrolidin-2-one
637593
Solid