missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,4'-Dimetil-2,2'-bipiridil, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3778380
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1134-35-6
C12H12N2
184.24
MFCD00006441
NBPGPQJFYXNFKN-UHFFFAOYSA-N
4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridine, 4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridyl, 4,4'-dimethyl-2,2'-dipyridyl, 2,2'-bi-4-picoline, 2,2'-bipyridine, 4,4'-dimethyl, 2,2'-bi gamma-picoline, 2,2'-di-4-picolyl, 4-methyl-2-4-methylpyridin-2-yl pyridine, 2,2'-bipyridyl, 4,4'-dimethyl, 4,4-dimethyl-2,2-bipyridyl
14338
4-metil-2-(4-metilpiridin-2-il)piridina
CC1=CC(=NC=C1)C2=NC=CC(=C2)C
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1134-35-6
C12H12N2
184.24
MFCD00006441
NBPGPQJFYXNFKN-UHFFFAOYSA-N
4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridine, 4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridyl, 4,4'-dimethyl-2,2'-dipyridyl, 2,2'-bi-4-picoline, 2,2'-bipyridine, 4,4'-dimethyl, 2,2'-bi gamma-picoline, 2,2'-di-4-picolyl, 4-methyl-2-4-methylpyridin-2-yl pyridine, 2,2'-bipyridyl, 4,4'-dimethyl, 4,4-dimethyl-2,2-bipyridyl
14338
4-metil-2-(4-metilpiridin-2-il)piridina
CC1=CC(=NC=C1)C2=NC=CC(=C2)C

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4, 4'-Dimethyl-2, 2'-bipyridyl
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 174°C to 176°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.24
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'