Learn More
4,4-Dimetil-1,3-ciclohexanodiona, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10443365
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
562-46-9
C8H12O2
140.18
MFCD00075224
PLGPBTCNKJQJHQ-UHFFFAOYSA-N
136360
4,4-dimetilciclohexano-1,3-diona
CC1(C)CCC(=O)CC1=O
562-46-9
C8H12O2
140.18
MFCD00075224
PLGPBTCNKJQJHQ-UHFFFAOYSA-N
136360
4,4-dimetilciclohexano-1,3-diona
CC1(C)CCC(=O)CC1=O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4, 4-Dimethyl-1, 3-cyclohexanedione
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 102°C to 105°C
Color Blanco
Punto de ebullición 130°C (7.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Sinónimo 4,4-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-cyclohexane-1,3-dione, acmc-209lre, 4,4-dimethyl-1,3cyclohexanedione, 4,4dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 4,4-dimethy 1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione,4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-1,3-cyclohexanedione #
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone,halogenated solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Agujas