Learn More
4,4'-Dimetoxibencilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-114715
26.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1226-42-2
C16H14O4
270.27
MFCD00008405
YNANGXWUZWWFKX-UHFFFAOYSA-N
4,4'-dimethoxybenzil, anisil, p-anisil, 1,2-bis 4-methoxyphenyl ethane-1,2-dione, bis 4-methoxyphenyl ethanedione, ethanedione, bis 4-methoxyphenyl, di-p-anisoyl, p,p'-dimethoxybenzil, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 4-methoxyphenyl, 1,2-bis 4-methoxyphenyl-1,2-ethanedione
71043
1,2-bis(4-metoxifenil)etano-1,2-diona
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1226-42-2
C16H14O4
270.27
MFCD00008405
YNANGXWUZWWFKX-UHFFFAOYSA-N
4,4'-dimethoxybenzil, anisil, p-anisil, 1,2-bis 4-methoxyphenyl ethane-1,2-dione, bis 4-methoxyphenyl ethanedione, ethanedione, bis 4-methoxyphenyl, di-p-anisoyl, p,p'-dimethoxybenzil, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 4-methoxyphenyl, 1,2-bis 4-methoxyphenyl-1,2-ethanedione
71043
1,2-bis(4-metoxifenil)etano-1,2-diona
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4, 4'-Dimethoxybenzil
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 131.0°C to 134.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4COCOC6H4OCH3
Cantidad 5 g
Beilstein 08, 428
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.27
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino fino