Learn More
4,4'-Difluorobenzophenone 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 151790250
Detalles adicionales : CAS : 345-92-6 Peso : 0.07500kg
Cantidad. 25g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10226150
  • 40.30€ / 25 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
345-92-6
218.203
LSQARZALBDFYQZ-UHFFFAOYSA-N
9582
C1=CC(=CC=C1C(=O)C2=CC=C(C=C2)F)F
C13H8F2O
MFCD00000353
4,4'-difluorobenzophenone, bis 4-fluorophenyl methanone, bis 4-fluorophenyl-methanone, methanone, bis 4-fluorophenyl, p,p'-difluorobenzophenone, di-p-fluorophenyl ketone, bis p-fluorophenyl ketone, bis 4-fluorophenyl ketone, benzophenone, 4,4'-difluoro, unii-88bnc11b9c
bis(4-fluorophenyl)methanone
Especificaciones
4, 4'-Difluorobenzophenone
0.25% max.
White to Yellow
25g
345-92-6
100.0
C13H8F2O
MFCD00000353
LSQARZALBDFYQZ-UHFFFAOYSA-N
bis(4-fluorophenyl)methanone
9582
Crystalline Powder
Authentic
Glass bottle
106°C to 109°C
99%
98.5
99%
(FC6H4)2CO
4,4'-difluorobenzophenone, bis 4-fluorophenyl methanone, bis 4-fluorophenyl-methanone, methanone, bis 4-fluorophenyl, p,p'-difluorobenzophenone, di-p-fluorophenyl ketone, bis p-fluorophenyl ketone, bis 4-fluorophenyl ketone, benzophenone, 4,4'-difluoro, unii-88bnc11b9c
C1=CC(=CC=C1C(=O)C2=CC=C(C=C2)F)F
218.203
218.2
≥98.5%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4,4'-Difluorobenzophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos