Learn More
Ácido 4-[(4-clorofenil)sulfonil]-3-tiofenocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10651683
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
423769-77-1
C11H7ClO4S2
302.743
MFCD03407362
MSVUIONRVJKUIB-UHFFFAOYSA-N
4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-thiophenecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl sulfonylthiophene-3-carboxylic acid, 4-4-chlorobenzenesulfonyl thiophene-3-carboxylic acid, 3-thiophenecarboxylicacid, 4-4-chlorophenyl sulfonyl, maybridge3_004411, 3-thiophenecarboxylicacid,4-4-chlorophenyl sulfonyl, 4-4-chlorophenyl sulfonyl thiophene-3-carboxylic acid, 4-4-chlorobenzene-1-sulfonyl thiophene-3-carboxylic acid
2779802
ácido 4-(4-clorofenil)sulfoniltiofeno-3-carboxílico
C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)C2=CSC=C2C(=O)O)Cl
423769-77-1
C11H7ClO4S2
302.743
MFCD03407362
MSVUIONRVJKUIB-UHFFFAOYSA-N
4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-thiophenecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl sulfonylthiophene-3-carboxylic acid, 4-4-chlorobenzenesulfonyl thiophene-3-carboxylic acid, 3-thiophenecarboxylicacid, 4-4-chlorophenyl sulfonyl, maybridge3_004411, 3-thiophenecarboxylicacid,4-4-chlorophenyl sulfonyl, 4-4-chlorophenyl sulfonyl thiophene-3-carboxylic acid, 4-4-chlorobenzene-1-sulfonyl thiophene-3-carboxylic acid
2779802
ácido 4-(4-clorofenil)sulfoniltiofeno-3-carboxílico
C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)C2=CSC=C2C(=O)O)Cl
Nombre del producto químico o material 4-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-3-thiophenecarboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.76
Porcentaje de pureza 97%