Learn More
Ácido 4-[(4-clorofenil)sulfonil]-3-metiltiofeno-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2701090
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
175137-65-2
C12H9ClO4S2
316.77
MFCD00067886
WZQQSJVPCVCQKE-UHFFFAOYSA-N
4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid, 4-4-chlorobenzenesulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid, 4-4-chloro-benzenesulfonyl-3-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, maybridge1_004536, 4-4-chlorophenylsulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-methyl, 4-4-chlorobenzene-1-sulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid, 4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-methyl-thiophene-2-carboxylic acid
2778453
ácido 4-(4-clorofenil)sulfonil-3-metiltiofeno-2-carboxílico
CC1=C(SC=C1S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
175137-65-2
C12H9ClO4S2
316.77
MFCD00067886
WZQQSJVPCVCQKE-UHFFFAOYSA-N
4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid, 4-4-chlorobenzenesulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid, 4-4-chloro-benzenesulfonyl-3-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, maybridge1_004536, 4-4-chlorophenylsulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-methyl, 4-4-chlorobenzene-1-sulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid, 4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-methyl-thiophene-2-carboxylic acid
2778453
ácido 4-(4-clorofenil)sulfonil-3-metiltiofeno-2-carboxílico
CC1=C(SC=C1S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 4-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-3-methylthiophene-2-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.78
Porcentaje de pureza 97%