Learn More
Ácido 4-[(4-clorofenil)sulfonil]-3-metiltiofeno-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-3-methylthiophene-2-carboxylic acid |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 10 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.78 |
Porcentaje de pureza | 97% |