Learn More
Ácido 4-(4-clorofenil)ciclohexanecarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (E)-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Fórmula lineal | ClC6H4C6H10CO2H |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.71 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Cantidad | 1 g |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |