Learn More
4-(4-Chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 109930050
Detalles adicionales : CAS : 51304-61-1 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : II
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10625722
  • 98.50€ / 5 g
En stock 5
Añadir a la cesta
Especificación
51304-61-1
230.132
NGDJUNABWNTULX-UHFFFAOYSA-N
2723612
C1CNCC=C1C2=CC=C(C=C2)Cl.Cl
C11H13Cl2N
MFCD00012753
4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, 4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridinium chloride, 4-4-chlorophenyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine, chloride, acmc-1alu0, 4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hcl, 4-4-chloro-phenyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridine hydrochloride, 4-4-chlorophenyl-1?2?3?6-tetrahydropyridine hydrochloride, 4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine monohydrochloride, pyridine, 4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydro-, hydrochloride
4-(4-chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine;hydrochloride
Especificación
4-(4-Chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Glass bottle
199.0°C to 204.0°C
97%
96.0
97%
MFCD00012753
NGDJUNABWNTULX-UHFFFAOYSA-N
4-(4-chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine;hydrochloride
2723612
Crystalline Powder
Authentic
White to Yellow
5g
51304-61-1
100.0
C11H13Cl2N
4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, 4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridinium chloride, 4-4-chlorophenyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine, chloride, acmc-1alu0, 4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hcl, 4-4-chloro-phenyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridine hydrochloride, 4-4-chlorophenyl-1?2?3?6-tetrahydropyridine hydrochloride, 4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine monohydrochloride, pyridine, 4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydro-, hydrochloride
C1CNCC=C1C2=CC=C(C=C2)Cl.Cl
230.132
230.14
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4-(4-Chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
SDS Documentación