Learn More
Clorhidrato de 4-(4-clorofenil)-1,2,3,6-tetrahidropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-90652
24.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
51304-61-1
MFCD00012753
NGDJUNABWNTULX-UHFFFAOYSA-N
4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, 4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridinium chloride, 4-4-chlorophenyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine, chloride, acmc-1alu0, 4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hcl, 4-4-chloro-phenyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridine hydrochloride, 4-4-chlorophenyl-1?2?3?6-tetrahydropyridine hydrochloride, 4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine monohydrochloride, pyridine, 4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydro-, hydrochloride
2723612
4-(4-clorofenil)-1,2,3,6-tetrahidropiridina;clorhidrato
C1CNCC=C1C2=CC=C(C=C2)Cl.Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
51304-61-1
MFCD00012753
NGDJUNABWNTULX-UHFFFAOYSA-N
4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, 4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridinium chloride, 4-4-chlorophenyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine, chloride, acmc-1alu0, 4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hcl, 4-4-chloro-phenyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridine hydrochloride, 4-4-chlorophenyl-1?2?3?6-tetrahydropyridine hydrochloride, 4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine monohydrochloride, pyridine, 4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydro-, hydrochloride
2723612
4-(4-clorofenil)-1,2,3,6-tetrahidropiridina;clorhidrato
C1CNCC=C1C2=CC=C(C=C2)Cl.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-(4-Chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Punto de fusión 199.0°C to 204.0°C
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
Color Blanco a amarillo
% máx. CAS 100.0
Cantidad 1 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C11H12ClN·HCl
Peso molecular (g/mol) 230.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.14
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(4-Chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.