Learn More
4-[4-(Clorometil)piperidino]tieno[3,2-d]pirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541016
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
912569-69-8
C12H14ClN3S
267.78
MFCD09702414
FWDQRROENFHLAI-UHFFFAOYSA-N
4-4-chloromethyl piperidino thieno 3,2-d pyrimidine, 4-4-chloromethyl piperidin-1-yl thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloromethyl-1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine
24229710
4-(clorometil)-1-{tieno[3,2-d]pirimidin-4-il}piperidina
ClCC1CCN(CC1)C1=C2SC=CC2=NC=N1
912569-69-8
C12H14ClN3S
267.78
MFCD09702414
FWDQRROENFHLAI-UHFFFAOYSA-N
4-4-chloromethyl piperidino thieno 3,2-d pyrimidine, 4-4-chloromethyl piperidin-1-yl thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloromethyl-1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine
24229710
4-(clorometil)-1-{tieno[3,2-d]pirimidin-4-il}piperidina
ClCC1CCN(CC1)C1=C2SC=CC2=NC=N1
Nombre del producto químico o material 4-[4-(Chloromethyl)piperidino]thieno[3, 2-d]pyrimidine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.78
Porcentaje de pureza 97%