Learn More
4-(4-Clorobenzoil)piperidina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7056006
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
53220-41-0
C12H14ClNO
223.70
MFCD04113538
IYGWDOXHCPQXKN-UHFFFAOYSA-N
4-4-chlorobenzoyl piperidine, 4-chlorophenyl piperidin-4-yl methanone, 4-4-chlorophenyl carbonyl piperidine, 4-chlorophenyl-4-piperidinyl methanone, 4-chlorophenyl-piperidin-4-yl-methanone, maybridge1_003174, 4-chlorophenyl 4-piperidinyl methanonehydrochloride, 4-4-chlorobenzoyl-piperidine, 4-chlorophenyl 4-piperidyl ketone, 4-chlorophenyl piperidin-4-ylmethanone
2777115
ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1CCNCC1
53220-41-0
C12H14ClNO
223.70
MFCD04113538
IYGWDOXHCPQXKN-UHFFFAOYSA-N
4-4-chlorobenzoyl piperidine, 4-chlorophenyl piperidin-4-yl methanone, 4-4-chlorophenyl carbonyl piperidine, 4-chlorophenyl-4-piperidinyl methanone, 4-chlorophenyl-piperidin-4-yl-methanone, maybridge1_003174, 4-chlorophenyl 4-piperidinyl methanonehydrochloride, 4-4-chlorobenzoyl-piperidine, 4-chlorophenyl 4-piperidyl ketone, 4-chlorophenyl piperidin-4-ylmethanone
2777115
ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1CCNCC1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico. El derivado de este compuesto, el 2-amino-3-(4-clorobenzoil)-4-[4-(alquil/aril)piperazin-il]tiofeno, se utiliza como potenciador alostérico del receptor A de 1-adenosina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-(4-Chlorobenzoyl)piperidine
Punto de fusión 60°C to 63°C
Color Amarillo
Cantidad 250 mg
Beilstein 158791
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC (4-clorofenil)-piperidin-4-ilmetanona
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.7
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido