Learn More
4,4'-Bis(dimetilamino)benzofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-67899
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
90-94-8
C17H20N2O
268.36
MFCD00008312
VVBLNCFGVYUYGU-UHFFFAOYSA-N
michler's ketone, 4,4'-bis dimethylamino benzophenone, michler ketone, bis 4-dimethylamino phenyl methanone, p,p'-michler's ketone, michlers ketone, methanone, bis 4-dimethylamino phenyl, tetramethyldiaminobenzophenone, p,p'-bis dimethylamino benzophenone
7031
CHEBI:82347
4-[4-(dimethylamino)benzoyl]-N,N-dimethylaniline
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
90-94-8
C17H20N2O
268.36
MFCD00008312
VVBLNCFGVYUYGU-UHFFFAOYSA-N
michler's ketone, 4,4'-bis dimethylamino benzophenone, michler ketone, bis 4-dimethylamino phenyl methanone, p,p'-michler's ketone, michlers ketone, methanone, bis 4-dimethylamino phenyl, tetramethyldiaminobenzophenone, p,p'-bis dimethylamino benzophenone
7031
CHEBI:82347
4-[4-(dimethylamino)benzoyl]-N,N-dimethylaniline
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4, 4'-Bis(dimethylamino)benzophenone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 171°C to 176°C
Color Azul o gris
Punto de ebullición >360°C
Temperatura de inflamación 220°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)2NC6H4]2CO
Cantidad 5 g
Beilstein 14, 89
Fieser 02,285
Índice Merck 15, 6526
Información de solubilidad Solubility in water: 400mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,warm benzene and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.35
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.