Learn More
4,4'-Bipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080603
20.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
553-26-4
C10H8N2
156.19
MFCD00006416
MWVTWFVJZLCBMC-UHFFFAOYSA-N
4,4'-bipyridine, 4,4'-bipyridyl, 4,4'-dipyridyl, 4-4-pyridyl pyridine, 4,4'-dipyridine, 4,4-bipyridyl, 4,4-dipyridyl, gamma,gamma'-bipyridyl, gamma,gamma'-dipyridyl, unii-x4o2od61cb
11107
CHEBI:30985
4-piridin-4-ilpiridina
C1=CC(=CC=N1)C1=CC=NC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
553-26-4
C10H8N2
156.19
MFCD00006416
MWVTWFVJZLCBMC-UHFFFAOYSA-N
4,4'-bipyridine, 4,4'-bipyridyl, 4,4'-dipyridyl, 4-4-pyridyl pyridine, 4,4'-dipyridine, 4,4-bipyridyl, 4,4-dipyridyl, gamma,gamma'-bipyridyl, gamma,gamma'-dipyridyl, unii-x4o2od61cb
11107
CHEBI:30985
4-piridin-4-ilpiridina
C1=CC(=CC=N1)C1=CC=NC=C1
4,4'-Bipyridine is used in transition-metal complex catalyst chemistry for uniform polymerization, in luminescence chemistry and in spectrophotometric analysis. It plays an important role as a photosensitizer and luminescent material. It is also used as a precursor to paraquat viz. N,N'-dimethyl-4,4'-bipyridinium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4,4′-bipiridina se utiliza en la química basa en complejos de metales de transición como catalizadores para la polimerización uniforme, en la química basada en la luminiscencia y en el análisis espectrofotométrico. Desempeña un importante papel como fotosensibilizador y material luminiscente. También se utiliza como precursor del paraquat, en concreto, el N,N′-dimetil-4,4′-bipiridinio.
Solubilidad
Soluble en etanol y éter. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4,4'-Bipyridine
Punto de fusión 111°C to 114°C
Punto de ebullición 304°C to 305°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 113176
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,3348
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.19
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P405-Guardar bajo llave.