Learn More
Ácido 4,4'-bifenildicarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593309
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
787-70-2
C14H10O4
242.23
MFCD00002554
NEQFBGHQPUXOFH-UHFFFAOYSA-N
biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid, 4,4'-biphenyldicarboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid, 4-4-carboxyphenyl benzoic acid, 4,4'-bibenzoic acid, 4,4'-diphenic acid, 4,4'-dicarboxybiphenyl, p,p'-diphenic acid, usaf do-69, bibenzoic acid
13084
ácido 4-(4-carboxifenil)benzoico
C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)C(=O)O)C(=O)O
787-70-2
C14H10O4
242.23
MFCD00002554
NEQFBGHQPUXOFH-UHFFFAOYSA-N
biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid, 4,4'-biphenyldicarboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid, 4-4-carboxyphenyl benzoic acid, 4,4'-bibenzoic acid, 4,4'-diphenic acid, 4,4'-dicarboxybiphenyl, p,p'-diphenic acid, usaf do-69, bibenzoic acid
13084
ácido 4-(4-carboxifenil)benzoico
C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)C(=O)O)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4, 4'-Biphenyldicarboxylic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 300.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H4COOH)2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4'-Biphenyldicarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.