Learn More
4,4'-Bifenildicarboxaldehído, 97 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 391130050
Detalles adicionales : CAS : 66-98-8 Peso : 0.05500kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10015363
  • 210.00€ / 5 g
En stock, listo para ser enviado: 2
66-98-8
210.23
FEHLIYXNTWAEBQ-UHFFFAOYSA-N
6200
C1=CC(=CC=C1C=O)C2=CC=C(C=C2)C=O
C14H10O2
MFCD00016714
4,4'-biphenyldicarboxaldehyde, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarbaldehyde, 4,4'-diformylbiphenyl, biphenyl-4,4'-dicarbaldehyde, 4,4'-biphenyldicarboxyaldehyde, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarboxaldehyde, p,p'-diformylbiphenyl, 4-4-formylphenyl benzaldehyde, 4,4'-bis formyl biphenyl
4-(4-formilfenil)benzaldehído
Especificaciones
4, 4'-Biphenyldicarboxaldehyde
Frasco de vidrio
144°C to 147°C
66-98-8
100.0
C14H10O2
MFCD00016714
FEHLIYXNTWAEBQ-UHFFFAOYSA-N
4-(4-formilfenil)benzaldehído
6200
Polvo cristalino
Authentic
Amarillo
5g
96.0
96% min. (GC)
(C6H4C(O)H)2
4,4'-biphenyldicarboxaldehyde, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarbaldehyde, 4,4'-diformylbiphenyl, biphenyl-4,4'-dicarbaldehyde, 4,4'-biphenyldicarboxyaldehyde, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarboxaldehyde, p,p'-diformylbiphenyl, 4-4-formylphenyl benzaldehyde, 4,4'-bis formyl biphenyl
C1=CC(=CC=C1C=O)C2=CC=C(C=C2)C=O
210.23
210.23
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4,4'-Biphenyldicarboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos