Learn More
4,4'-Bifenildicarboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593308
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
66-98-8
C14H10O2
210.23
MFCD00016714
FEHLIYXNTWAEBQ-UHFFFAOYSA-N
4,4'-biphenyldicarboxaldehyde, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarbaldehyde, 4,4'-diformylbiphenyl, biphenyl-4,4'-dicarbaldehyde, 4,4'-biphenyldicarboxyaldehyde, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarboxaldehyde, p,p'-diformylbiphenyl, 4-4-formylphenyl benzaldehyde, 4,4'-bis formyl biphenyl
6200
4-(4-formilfenil)benzaldehído
C1=CC(=CC=C1C=O)C2=CC=C(C=C2)C=O
66-98-8
C14H10O2
210.23
MFCD00016714
FEHLIYXNTWAEBQ-UHFFFAOYSA-N
4,4'-biphenyldicarboxaldehyde, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarbaldehyde, 4,4'-diformylbiphenyl, biphenyl-4,4'-dicarbaldehyde, 4,4'-biphenyldicarboxyaldehyde, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarboxaldehyde, p,p'-diformylbiphenyl, 4-4-formylphenyl benzaldehyde, 4,4'-bis formyl biphenyl
6200
4-(4-formilfenil)benzaldehído
C1=CC(=CC=C1C=O)C2=CC=C(C=C2)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4, 4'-Biphenyldicarboxaldehyde
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 144°C to 147°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H4C(O)H)2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4'-Biphenyldicarboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.