Learn More
4,4'-Bifenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735635
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
92-88-6
186.21
MFCD00002348
VCCBEIPGXKNHFW-UHFFFAOYSA-N
4,4'-dihydroxybiphenyl, 4,4'-biphenol, 4,4'-biphenyldiol, biphenyl-4,4'-diol, 1,1'-biphenyl-4,4'-diol, p,p'-biphenol, p,p'-diphenol, antioxidant dod, 4,4'-dioxydiphenyl, p-dihydroxydiphenyl
7112
CHEBI:34367
4-(4-hidroxifenil)fenol
C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)O)O
92-88-6
186.21
MFCD00002348
VCCBEIPGXKNHFW-UHFFFAOYSA-N
4,4'-dihydroxybiphenyl, 4,4'-biphenol, 4,4'-biphenyldiol, biphenyl-4,4'-diol, 1,1'-biphenyl-4,4'-diol, p,p'-biphenol, p,p'-diphenol, antioxidant dod, 4,4'-dioxydiphenyl, p-dihydroxydiphenyl
7112
CHEBI:34367
4-(4-hidroxifenil)fenol
C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4, 4'-Biphenol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 278°C to 283°C
Color Beige a blanco o gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H10O2
Fórmula lineal HOC6H4C6H4OH
Cantidad 10 g
Beilstein 06, 991
Información de solubilidad Solubility in water: sparingly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4'-Biphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.