Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal de sodio de ácido 4-(4-anilinofenilazo) bencenosulfónico, grado indicador
Catalog Number p-60413
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
554-73-4
C18H14N3NaO3S
375.38
MFCD00038130
MLVYOYVMOZFHIU-UHFFFAOYSA-M
orange iv, tropaeolin oo, orangeiv, acid orange 5, diphenylamine orange, tropaeolin, unii-vr8q3r288w, tropeolin oo, orange n, solar orange iv
23668839
sodio; 4-[(4-anilinofenil)diazenil]bencenosulfonato
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
554-73-4
C18H14N3NaO3S
375.38
MFCD00038130
MLVYOYVMOZFHIU-UHFFFAOYSA-M
orange iv, tropaeolin oo, orangeiv, acid orange 5, diphenylamine orange, tropaeolin, unii-vr8q3r288w, tropeolin oo, orange n, solar orange iv
23668839
sodio; 4-[(4-anilinofenil)diazenil]bencenosulfonato
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
Color De ocre a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 9955
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.38
Grado Extra puro
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, indicator grade
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.