Learn More
4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acidsodium salt, indicator grade, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 401261000
Detalles adicionales : CAS : 554-73-4 Peso : 0.15000kg
Cantidad. | 100g |
---|
Descripción
IndicatorIdentificadores de productos químicos
554-73-4 | |
375.378 | |
MLVYOYVMOZFHIU-UHFFFAOYSA-M | |
23668839 | |
C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+] |
C18H14N3NaO3S | |
MFCD00038130 | |
orange iv, tropaeolin oo, orangeiv, acid orange 5, diphenylamine orange, tropaeolin, unii-vr8q3r288w, tropeolin oo, orange n, solar orange iv | |
sodium;4-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzenesulfonate |
Especificación
4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt | |
Glass bottle | |
100g | |
C18H14N3NaO3S | |
15, 9955 | |
MLVYOYVMOZFHIU-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;4-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzenesulfonate | |
23668839 | |
Powder |
Authentic | |
Ochre to Orange | |
554-73-4 | |
MFCD00038130 | |
orange iv, tropaeolin oo, orangeiv, acid orange 5, diphenylamine orange, tropaeolin, unii-vr8q3r288w, tropeolin oo, orange n, solar orange iv | |
C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+] | |
375.378 | |
375.38 | |
Extra Pure |
Seguridad y manipulación
- 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, indicator grade
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.