Learn More
Cloruro de 4-(4,6-dimetoxi[1.3.5]triazin-2-il)-4-metilmorfolinio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10419802
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
3945-69-5
C10H17ClN4O3
276.72
MFCD03613550
BMTZEAOGFDXDAD-UHFFFAOYSA-M
dmtmm, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-4-methylmorpholinium chloride, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-4-methyl morpholinium chloride, dmt-mm, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine-2-yl-4-methyl morpholinium chloride, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-4-methylmorpholin-4-ium chloride, kunishima coupling reagent, mmtm, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5 triazin-2-yl-4-methyl-morpholin-4-ium chloride
2734059
[Cl-].COC1=NC(=NC(OC)=N1)[N+]1(C)CCOCC1
3945-69-5
C10H17ClN4O3
276.72
MFCD03613550
BMTZEAOGFDXDAD-UHFFFAOYSA-M
dmtmm, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-4-methylmorpholinium chloride, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-4-methyl morpholinium chloride, dmt-mm, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine-2-yl-4-methyl morpholinium chloride, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-4-methylmorpholin-4-ium chloride, kunishima coupling reagent, mmtm, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5 triazin-2-yl-4-methyl-morpholin-4-ium chloride
2734059
[Cl-].COC1=NC(=NC(OC)=N1)[N+]1(C)CCOCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-(4, 6-Dimethoxy[1.3.5]triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 118°C to 120°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 4-(4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin-2-il)-4-metilmorfolin-4-io;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.72
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(4,6-Dimethoxy¢1.3.5!triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.