Learn More
4,4,5,5-tetrametil-2-[4-(tien-2-ilmetil)fenil]-1,3,2-dioxaborolano, 97 %, Maybridge
Marca:  Maybridge CC70639DA
Detalles adicionales : CAS : 1007847-76-8 Peso : 0.05100kg
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10002084
  • 215.50€ / 1 g
Envío estimado: 01-10-2021
1007847-76-8
300.223
OPJUSDABOPHYPQ-UHFFFAOYSA-N
43811052
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CC3=CC=CS3
C17H21BO2S
MFCD11841077
4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thien-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-thien-2-ylmethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-yl methyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
4,4,5,5-tetrametil-2-[4-(tiofen-2-ilmetil)fenil]-1,3,2-dioxaborolano
Especificaciones
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(thien-2-ylmethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
1g
96.5
97%
MFCD11841077
OPJUSDABOPHYPQ-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5-tetrametil-2-[4-(tiofen-2-ilmetil)fenil]-1,3,2-dioxaborolano
43811052
97%
Frasco de vidrio ámbar
1007847-76-8
100.0
C17H21BO2S
4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thien-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-thien-2-ylmethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-yl methyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CC3=CC=CS3
300.223
300.23
Videos
SDS Documentos
Certificados