Learn More
4,4,5,5-tetrametil-2-[4-(tien-2-ilmetil)fenil]-1,3,2-dioxaborolano, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3882134
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
1007847-76-8
C17H21BO2S
300.22
MFCD11841077
OPJUSDABOPHYPQ-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thien-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-thien-2-ylmethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-yl methyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
43811052
4,4,5,5-tetramethyl-2-{4-[(thiophen-2-yl)methyl]phenyl}-1,3,2-dioxaborolane
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CC2=CC=CS2)C=C1
1007847-76-8
C17H21BO2S
300.22
MFCD11841077
OPJUSDABOPHYPQ-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thien-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-thien-2-ylmethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-yl methyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
43811052
4,4,5,5-tetramethyl-2-{4-[(thiophen-2-yl)methyl]phenyl}-1,3,2-dioxaborolane
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CC2=CC=CS2)C=C1
Nombre del producto químico o material 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(thien-2-ylmethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.23
Porcentaje de pureza 97%