Learn More
4,4,5,5-tetrametilo-2-[2-(fenoximetil)fenil]-1,3,2-dioxaborolano, 97 %, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Specifications
Nombre del producto químico o material | 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[2-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.2 |
Porcentaje de pureza | 97% |