Learn More
4,4',4''-Trihidroxitrifenilmetano, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4813035
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
603-44-1
C19H16O3
292.33
MFCD00191589
WFCQTAXSWSWIHS-UHFFFAOYSA-N
4,4',4-methanetriyltriphenol, leucoaurin, 4,4',4-trihydroxytriphenylmethane, leucoaurine, leucaurin, phenol, methylidynetris, 4-bis 4-hydroxyphenyl methyl phenol, 4,4',4-methylidynetriphenol, 4,4',4-methylidynetrisphenol, phenol, 4,4',4-methylidynetris
69047
4-[bis(4-hydroxyphenyl)methyl]phenol
OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
603-44-1
C19H16O3
292.33
MFCD00191589
WFCQTAXSWSWIHS-UHFFFAOYSA-N
4,4',4-methanetriyltriphenol, leucoaurin, 4,4',4-trihydroxytriphenylmethane, leucoaurine, leucaurin, phenol, methylidynetris, 4-bis 4-hydroxyphenyl methyl phenol, 4,4',4-methylidynetriphenol, 4,4',4-methylidynetrisphenol, phenol, 4,4',4-methylidynetris
69047
4-[bis(4-hydroxyphenyl)methyl]phenol
OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Nombre del producto químico o material 4, 4', 4''-Trihydroxytriphenylmethane
Punto de fusión 244.0°C to 246.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.33
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2