Learn More
4,4,4-Trifluoro-1-(2-furil)-1,3-butanodiona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080940
30.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
326-90-9
C8H5F3O3
206.12
MFCD00020935
OWLPCALGCHDBCN-UHFFFAOYSA-N
4,4,4-trifluoro-1-furan-2-yl butane-1,3-dione, 2-furoyltrifluoroacetone, furoyltrifluoroacetone, 4,4,4-trifluoro-1-2-furyl-1,3-butanedione, perfluoroacetyl 2-furoyl methane, furonyltrifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-furanyl, 4,4,4-trifluoro-1-2-furyl butane-1,3-dione, 2-furoyl trifluoro acetone, 4,4,4-trifluoro-1-2-furanyl-1,3-butanedione
67594
4,4,4-trifluoro-1-(furan-2-yl)butane-1,3-dione
FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C1=CC=CO1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
326-90-9
C8H5F3O3
206.12
MFCD00020935
OWLPCALGCHDBCN-UHFFFAOYSA-N
4,4,4-trifluoro-1-furan-2-yl butane-1,3-dione, 2-furoyltrifluoroacetone, furoyltrifluoroacetone, 4,4,4-trifluoro-1-2-furyl-1,3-butanedione, perfluoroacetyl 2-furoyl methane, furonyltrifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-furanyl, 4,4,4-trifluoro-1-2-furyl butane-1,3-dione, 2-furoyl trifluoro acetone, 4,4,4-trifluoro-1-2-furanyl-1,3-butanedione
67594
4,4,4-trifluoro-1-(furan-2-yl)butane-1,3-dione
FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C1=CC=CO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4,4,4-Trifluoro-1- (2-furyl)-1,3-butanedione
Punto de fusión 20°C to 21°C
Densidad 1.391
Punto de ebullición 203°C
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Índice de refracción 1.528
Cantidad 5 g
Beilstein 168085
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.12
Porcentaje de pureza 98%