Learn More
4-(3-Pirrolidinil)morfolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7033826
39.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
53617-37-1
C8H16N2O
156.23
MFCD06740352
OPJDRNMJJNFSNZ-UHFFFAOYNA-N
4-pyrrolidin-3-yl morpholine, 4-pyrrolidin-3-yl-morpholine, 4-3-pyrrolidinyl morpholine, 4-3-pyrrolidino morpholine, acmc-20aiao, pubchem11379, 3-morpholin-4-yl pyrrolidine, morpholine, 4-3-pyrrolidinyl
14627373
4-(pyrrolidin-3-yl)morpholine
C1CC(CN1)N1CCOCC1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
53617-37-1
C8H16N2O
156.23
MFCD06740352
OPJDRNMJJNFSNZ-UHFFFAOYNA-N
4-pyrrolidin-3-yl morpholine, 4-pyrrolidin-3-yl-morpholine, 4-3-pyrrolidinyl morpholine, 4-3-pyrrolidino morpholine, acmc-20aiao, pubchem11379, 3-morpholin-4-yl pyrrolidine, morpholine, 4-3-pyrrolidinyl
14627373
4-(pyrrolidin-3-yl)morpholine
C1CC(CN1)N1CCOCC1
4-(3-Pyrrolidinyl)morpholine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-(3-pirrolidinil)morfolina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-(3-Pyrrolidinyl)morpholine
Cantidad 250 mg
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.23
Porcentaje de pureza 97%