Learn More
Alfa Aesar™ 4-(3-Bromo-2-fluorobenzyl)morpholine, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H62298.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498828
  • 650.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
1355247-75-4
274.133
1-bromo-2-fluoro-3-morpholinomethyl benzene, 4-3-bromo-2-fluorophenyl methyl morpholine, acmc-209c2f
4-[(3-bromo-2-fluorophenyl)methyl]morpholine
C11H13BrFNO
CAIURMIERZMRKZ-UHFFFAOYSA-N
70699667
C1COCCN1CC2=C(C(=CC=C2)Br)F
Especificaciones
5g
1355247-75-4
1-bromo-2-fluoro-3-morpholinomethyl benzene, 4-3-bromo-2-fluorophenyl methyl morpholine, acmc-209c2f
C1COCCN1CC2=C(C(=CC=C2)Br)F
274.133
274.13
96%
4-(3-Bromo-2-fluorobenzyl)morpholine
C11H13BrFNO
CAIURMIERZMRKZ-UHFFFAOYSA-N
4-[(3-bromo-2-fluorophenyl)methyl]morpholine
70699667
Solid
Videos
SDS Documentos