Learn More
4-(3-Aminopropyl)-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one, ≥90%, Maybridge
Marca:  Maybridge CD02877DE
Detalles adicionales : CAS : 7032-17-9 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10651436
  • 522.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
7032-17-9
141.174
LMLXMJPJCSUFAB-UHFFFAOYSA-N
2776763
C1=NNC(=O)C1CCCN
C6H11N3O
MFCD00053049
4-3-aminopropyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one, 4-3-aminopropyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 4-3-aminopropyl-2,4-dihydropyrazol-3-one, 4-3-aminopropyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, 3h-pyrazol-3-one,4-3-aminopropyl-2,4-dihydro, aminopropyldihydropyrazolone, 4-3-aminopropyl-2-pyrazolin-5-one, 4-3-aminopropyl-1,4-dihydropyrazol-5-one
4-(3-aminopropyl)-1,4-dihydropyrazol-5-one
Especificación
4-(3-Aminopropyl)-2, 4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
7032-17-9
100.0
C6H11N3O
4-3-aminopropyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one, 4-3-aminopropyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 4-3-aminopropyl-2,4-dihydropyrazol-3-one, 4-3-aminopropyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, 3h-pyrazol-3-one,4-3-aminopropyl-2,4-dihydro, aminopropyldihydropyrazolone, 4-3-aminopropyl-2-pyrazolin-5-one, 4-3-aminopropyl-1,4-dihydropyrazol-5-one
C1=NNC(=O)C1CCCN
141.174
141.17
5g
89.5
90%
MFCD00053049
LMLXMJPJCSUFAB-UHFFFAOYSA-N
4-(3-aminopropyl)-1,4-dihydropyrazol-5-one
2776763
90%
Videos
SDS Documentación