missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(3,4-Metilenodioxi)fenil-2-butanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7044405
23.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
55418-52-5
C11H12O3
192.214
MFCD00016910
TZJLGGWGVLADDN-UHFFFAOYSA-N
piperonyl acetone, piperonylacetone, 4-3,4-methylenedioxyphenyl-2-butanone, 4-1,3-benzodioxol-5-yl-2-butanone, 4-1,3-benzodioxol-5-yl butan-2-one, 2-butanone, 4-1,3-benzodioxol-5-yl, unii-081vvc9h34, fema no. 2701, 3,4-methylenedioxybenzylacetone, 4-benzo d 1,3 dioxol-5-yl butan-2-one
62098
4-(1,3-benzodioxol-5-il)butan-2-ona
CC(=O)CCC1=CC2=C(C=C1)OCO2
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
55418-52-5
C11H12O3
192.214
MFCD00016910
TZJLGGWGVLADDN-UHFFFAOYSA-N
piperonyl acetone, piperonylacetone, 4-3,4-methylenedioxyphenyl-2-butanone, 4-1,3-benzodioxol-5-yl-2-butanone, 4-1,3-benzodioxol-5-yl butan-2-one, 2-butanone, 4-1,3-benzodioxol-5-yl, unii-081vvc9h34, fema no. 2701, 3,4-methylenedioxybenzylacetone, 4-benzo d 1,3 dioxol-5-yl butan-2-one
62098
4-(1,3-benzodioxol-5-il)butan-2-ona
CC(=O)CCC1=CC2=C(C=C1)OCO2

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-(3,4-Methylenedioxy)phenyl-2-butanone
Punto de fusión 49°C to 53°C
Punto de ebullición 164°C to 165°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 169843
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.22
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'