Learn More
Ácido 4-(2-piridillcarbamoil)bencenoborónico, 97 %
Catalog Number 15430146
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 4-(2-piridilcarbamoil)bencenoborónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-(2-Pyridylcarbamoyl)benzeneboronic acid
CAS 850568-25-1
Punto de fusión 124°C to 128°C
Fórmula molecular C12H11BN2O3
Número MDL MFCD06659876
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-pyridin-2-yl aminocarbonylphenylboronic acid, 4-pyridin-2-yl-aminocarbonyl benzeneboronic acid, 4-pyridin-2-ylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-2-pyridylcarbamoyl benzeneboronic acid, 4-pyridin-2-yl carbamoyl phenylboronic acid, acmc-209q1n, n-2-pyridinyl 4-boronobenzamide, 4-pyridin-2-ylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-pyridin-2-yl carbamoyl phenyl boronic acid, 4-2-pyridylaminocarbonyl phenylboronic acid
Clave InChI LEAZDTWQWNXKJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=N2)(O)O
Nombre IUPAC ácido [4-(piridin-2-ilcarbamoil)fenil]borónico
Peso molecular (g/mol) 242.041
PubChem CID 44119539
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.04
Porcentaje de pureza 97%