Learn More
4-(2-Piridilazo)resorcinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045167
20.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1141-59-9
C11H9N3O2
215.212
MFCD00006256
VLCAILLZPUINNF-LCYFTJDESA-N
4-2-pyridylazo resorcinol, 4-2-pyridlyazo resorcinol, 4-2-pyridylazo-2-resorcinol, resorcinol, 4-2-pyridylazo, 1-2-pyridylazo resorcinol, unii-n68t40h95t, 1,3-benzenediol, 4-2-pyridinylazo, 4-pyridin-2-yldiazenyl benzene-1,3-diol, 4-2-pyridylazo-1,3-benzenediol, 1,3-benzenediol, 4-2-2-pyridinyl diazenyl
5474737
(4Z)-3-hidroxi-4-(piridina-2-ilhidrazinilideno)ciclohexa-2,5-dien-1-ona
C1=CC=NC(=C1)NN=C2C=CC(=O)C=C2O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1141-59-9
C11H9N3O2
215.212
MFCD00006256
VLCAILLZPUINNF-LCYFTJDESA-N
4-2-pyridylazo resorcinol, 4-2-pyridlyazo resorcinol, 4-2-pyridylazo-2-resorcinol, resorcinol, 4-2-pyridylazo, 1-2-pyridylazo resorcinol, unii-n68t40h95t, 1,3-benzenediol, 4-2-pyridinylazo, 4-pyridin-2-yldiazenyl benzene-1,3-diol, 4-2-pyridylazo-1,3-benzenediol, 1,3-benzenediol, 4-2-2-pyridinyl diazenyl
5474737
(4Z)-3-hidroxi-4-(piridina-2-ilhidrazinilideno)ciclohexa-2,5-dien-1-ona
C1=CC=NC(=C1)NN=C2C=CC(=O)C=C2O
4-(2-Pyridylazo)resorcinol is used in studies of zinc release from Escherichia coli aspartate transcarbamoylase. It is used in cloud point extraction of copper, zinc, cadmium, and nickel in water samples. It is used in the chelate titration of aluminum, mercury, lead and nickel. It is employed as reagent in the colorimetric analysis of gold, cobalt, chromium, iron.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-(2-piridilazo)resorcinol se utiliza en estudios de liberación del zinc de la aspartato transcarbamoilasa de la Escherichia coli. Se utiliza en la extracción nube de puntos del cobre, el zinc, el cadmio y el níquel en muestras de agua. También se usa en la valoración de quelatos del aluminio, el mercurio, el plomo y el níquel. Se emplea como reactivo en el análisis colorimétrico del oro, el cobalto, el cromo y el hierro.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente) y etanol (ligeramente). Insoluble en éter y disolventes de baja polaridad.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-(2-Pyridylazo)resorcinol
Punto de fusión ∽187°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 184665
Información de solubilidad Soluble in water (partly),and ethanol (slightly). Insoluble in ether,and low-polarity solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.21
Porcentaje de pureza 99%