Learn More
Ácido 4-(2-Metil-1H-imidazol-1-il)benzoico, clorhidrato hidrato, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10595744
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
921938-78-5
C11H13ClN2O3
256.686
PSHJNJCAKINUEP-UHFFFAOYSA-N
4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzoic acid hydrochloride hydrate, 4-2-methylimidazol-1-yl benzoic acid hydrate hydrochloride
44118781
ácido 4-(2-metilimidazol-1-il)benzoico;hidrato;clorhidrato
CC1=NC=CN1C2=CC=C(C=C2)C(=O)O.O.Cl
921938-78-5
C11H13ClN2O3
256.686
PSHJNJCAKINUEP-UHFFFAOYSA-N
4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzoic acid hydrochloride hydrate, 4-2-methylimidazol-1-yl benzoic acid hydrate hydrochloride
44118781
ácido 4-(2-metilimidazol-1-il)benzoico;hidrato;clorhidrato
CC1=NC=CN1C2=CC=C(C=C2)C(=O)O.O.Cl
Nombre del producto químico o material 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid hydrochloride hydrate
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.69
Porcentaje de pureza 95%