Learn More
Ácido 4-(2-Metil-1H-imidazol-1-il)benzoico, clorhidrato hidrato, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid hydrochloride hydrate |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.69 |
Porcentaje de pureza | 95% |