Learn More
Alfa Aesar™ 4-(2-Methyl-1-imidazolyl)benzonitrile, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H61811.03
Detalles adicionales : CAS : 122957-50-0 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498388
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
122957-50-0
183.214
4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzonitrile, 4-2-methylimidazol-1-yl benzonitrile, 1-4-cyanophenyl-2-methylimidazole, benzonitrile,4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, benzonitrile, 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, 4-2-methylimidazolyl benzenecarbonitrile, acmc-1c844
4-(2-methylimidazol-1-yl)benzonitrile
C11H9N3
FAMJRKMLLLJOGZ-UHFFFAOYSA-N
15005384
CC1=NC=CN1C2=CC=C(C=C2)C#N
Especificaciones
4-(2-Methyl-1-imidazolyl)benzonitrile
122957-50-0
UN3439
FAMJRKMLLLJOGZ-UHFFFAOYSA-N
4-(2-methylimidazol-1-yl)benzonitrile
15005384
Solid
1g
C11H9N3
4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzonitrile, 4-2-methylimidazol-1-yl benzonitrile, 1-4-cyanophenyl-2-methylimidazole, benzonitrile,4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, benzonitrile, 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, 4-2-methylimidazolyl benzenecarbonitrile, acmc-1c844
CC1=NC=CN1C2=CC=C(C=C2)C#N
183.214
183.21
95%
Videos
SDS Documentos