Learn More
4-(2-Metoxifenil)piperidina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3485549
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
58333-75-8
C12H17NO
191.274
MFCD00277219
SRAVSVBVHDLLPO-UHFFFAOYSA-N
544738
4-(2-metoxifenil)piperidina
COC1=CC=CC=C1C2CCNCC2
58333-75-8
C12H17NO
191.274
MFCD00277219
SRAVSVBVHDLLPO-UHFFFAOYSA-N
544738
4-(2-metoxifenil)piperidina
COC1=CC=CC=C1C2CCNCC2
Nombre del producto químico o material 4-(2-Methoxyphenyl)piperidine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-2-methoxyphenyl piperidine, 4-2-methoxy-phenyl-piperidine, 4-2-methoxyphenyl-piperidine, piperidine, 4-2-methoxyphenyl, 2-methoxy-1-4-piperidyl benzene, pubchem17609, piperidine,4-2-methoxyphenyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.27
Porcentaje de pureza 97%