Learn More
Ácido 4-(2-Hidroxihexafluoroisopropilo)benzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046487
50.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
16261-80-6
C10H6F6O3
288.15
MFCD00236043
DLJNNINHDYILFL-UHFFFAOYSA-N
4-2-hydroxyhexafluoroisopropyl benzoic acid, 4-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl benzoic acid, 4-perfluoro 2-hydroxyprop-2-yl benzoic acid, benzoic acid, 4-2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-trifluoromethyl ethyl, p-2-hydroxyhexafluoroisopropyl benzoic acid, 4-carboxyphenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol, 4-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl benzoic acid, 4-2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-trifluoromethyl ethyl benzoic acid, 4-2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-trifluoromethyl ethyl benzoic acid #
591169
ácido 4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropian-2-il)benzoico
OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
16261-80-6
C10H6F6O3
288.15
MFCD00236043
DLJNNINHDYILFL-UHFFFAOYSA-N
4-2-hydroxyhexafluoroisopropyl benzoic acid, 4-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl benzoic acid, 4-perfluoro 2-hydroxyprop-2-yl benzoic acid, benzoic acid, 4-2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-trifluoromethyl ethyl, p-2-hydroxyhexafluoroisopropyl benzoic acid, 4-carboxyphenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol, 4-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl benzoic acid, 4-2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-trifluoromethyl ethyl benzoic acid, 4-2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-trifluoromethyl ethyl benzoic acid #
591169
ácido 4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropian-2-il)benzoico
OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl) benzoic acid is used in chemicals, pharmaceutical research, acts as a pharmaceutical intermediate and reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido benzoico 4-(2-hidroxihexafluoroisopropilo) se utiliza en productos químicos, investigación farmacéutica y actúa como intermedio farmacéutico y reactivo.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid
Punto de fusión 122°C to 126°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 2148278
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.15
Porcentaje de pureza 97%