Learn More
4-[2-(dimetilamino)etoxi]benzaldehído, ≥95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10020274
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
15182-92-0
C11H15NO2
193.246
MFCD07368978
CBOKAZFQZOQTOC-UHFFFAOYSA-N
4-2-dimethylamino ethoxy benzaldehyde, p-2-dimethylamino ethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylamino-ethoxy-benzaldehyde, pubchem12557, 4-2-dimethylaminoethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylamino-ethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylaminoethyloxy benzaldehyde, 4-n,n-dimethylaminoethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylamino-1-ethoxy benzaldehyde
84823
4-[2-(dimetilamino)etoxi]benzaldehído
CN(C)CCOC1=CC=C(C=C1)C=O
15182-92-0
C11H15NO2
193.246
MFCD07368978
CBOKAZFQZOQTOC-UHFFFAOYSA-N
4-2-dimethylamino ethoxy benzaldehyde, p-2-dimethylamino ethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylamino-ethoxy-benzaldehyde, pubchem12557, 4-2-dimethylaminoethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylamino-ethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylaminoethyloxy benzaldehyde, 4-n,n-dimethylaminoethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylamino-1-ethoxy benzaldehyde
84823
4-[2-(dimetilamino)etoxi]benzaldehído
CN(C)CCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Nombre del producto químico o material 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.24
Porcentaje de pureza 95%