Learn More
4-[2-(Clorometil)-4-(trifluorometil)fenil]morfolina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10421124
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
892502-15-7
C12H13ClF3NO
279.687
MFCD09025889
KCGVSWOLBMMCMW-UHFFFAOYSA-N
4-2-chloromethyl-4-trifluoromethyl phenyl morpholine, morpholine,4-2-chloromethyl-4-trifluoromethyl phenyl
18525887
4-[2-(clorometil)-4-(trifluorometil)fenil]morfolina
C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)CCl
892502-15-7
C12H13ClF3NO
279.687
MFCD09025889
KCGVSWOLBMMCMW-UHFFFAOYSA-N
4-2-chloromethyl-4-trifluoromethyl phenyl morpholine, morpholine,4-2-chloromethyl-4-trifluoromethyl phenyl
18525887
4-[2-(clorometil)-4-(trifluorometil)fenil]morfolina
C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)CCl
Nombre del producto químico o material 4-[2-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.69
Porcentaje de pureza 97%