Learn More
Alfa Aesar™ 4-(2-Chloro-6-nitrophenyl)morpholine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63744.06
Detalles adicionales : CAS : 65152-10-5 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15490589
  • 325.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
65152-10-5
Especificaciones
4-(2-Chloro-6-nitrophenyl)morpholine
65152-10-5
Solid
5g
242.66
97%
Videos
SDS Documentos