Learn More
4-(2-bromoetil)tetrahidropirano, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586735
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
4677-20-7
C7H13BrO
193.08
MFCD09800414
WPDAWFCZGSQOPZ-UHFFFAOYSA-N
4-2-bromoethyl tetrahydropyran, 4-2-bromoethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-2-bromoethyl oxane, 4-2-bromoethyl-tetrahydropyran, 4-2-bromo-ethyl-tetrahydro-pyran, 2h-pyran, 4-2-bromoethyl tetrahydro, 4-2-bromoethyl-tetrahydro-2h-pyran, pubchem16818, ablock ab-11-0011, 2h-pyran,4-2-bromoethyl tetrahydro
22637012
4-(2-bromoetil)oxano
BrCCC1CCOCC1
4677-20-7
C7H13BrO
193.08
MFCD09800414
WPDAWFCZGSQOPZ-UHFFFAOYSA-N
4-2-bromoethyl tetrahydropyran, 4-2-bromoethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-2-bromoethyl oxane, 4-2-bromoethyl-tetrahydropyran, 4-2-bromo-ethyl-tetrahydro-pyran, 2h-pyran, 4-2-bromoethyl tetrahydro, 4-2-bromoethyl-tetrahydro-2h-pyran, pubchem16818, ablock ab-11-0011, 2h-pyran,4-2-bromoethyl tetrahydro
22637012
4-(2-bromoetil)oxano
BrCCC1CCOCC1
Nombre del producto químico o material 4-(2-Bromoethyl)tetrahydropyran
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.08
Porcentaje de pureza 97%