Learn More
4-(2-Bromoetil)-3,5-dimetil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10432613
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
83467-28-1
C7H11BrN2
203.08
MFCD00480987
HGGLMDBNLJUEKA-UHFFFAOYSA-N
4-2-bromoethyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole, 4-2-bromo-ethyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole, 3,5-dimethyl-4-2-bromoethyl-1h-pyrazole, 4-2-bromoethyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazol, 1h-pyrazole, 4-2-bromoethyl-3,5-dimethyl, 4-2-bromoethyl-3,5-dimethylpyrazole, akos pao-0750, pubchem12761, timtec-bb sbb010155, aronis23735
572879
4-(2-bromoetil)-3,5-dimetil-1H-pirazol
CC1=C(CCBr)C(C)=NN1
83467-28-1
C7H11BrN2
203.08
MFCD00480987
HGGLMDBNLJUEKA-UHFFFAOYSA-N
4-2-bromoethyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole, 4-2-bromo-ethyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole, 3,5-dimethyl-4-2-bromoethyl-1h-pyrazole, 4-2-bromoethyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazol, 1h-pyrazole, 4-2-bromoethyl-3,5-dimethyl, 4-2-bromoethyl-3,5-dimethylpyrazole, akos pao-0750, pubchem12761, timtec-bb sbb010155, aronis23735
572879
4-(2-bromoetil)-3,5-dimetil-1H-pirazol
CC1=C(CCBr)C(C)=NN1
Nombre del producto químico o material 4-(2-Bromoethyl)-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.08
Porcentaje de pureza 97%