Learn More
4-(2-Bromoetil)-3,5-dimetil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(2-Bromoethyl)-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.08 |
Porcentaje de pureza | 97% |