Learn More
Clorhidrato de AEBSF, 4-(2-Aminoetil)-bencenosulfonil fluoruro HCl, polvo blanco, Fisher BioReagents
Catalog Number p-24156
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Envase:
Vidrio ámbar
30827-99-7
C8H11ClFNO2S
239.689
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
186136
fluoruro de 4-(2-aminoetil)bencenosulfonilo; clorhidrato
C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
30827-99-7
C8H11ClFNO2S
239.689
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
186136
fluoruro de 4-(2-aminoetil)bencenosulfonilo; clorhidrato
C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
  • Inhibidor de la proteasa serina irreversible
  • Inhibe proteasas como tripsina, quimotripsina, calicreína, plasmina y trombina
  • Actúa como fluoruro de sulfonilo que reacciona con el grupo hidroxi del residuo de la serina del sitio activo
  • Más soluble y menos tóxico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride
Punto de fusión 175°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Pass Test
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥97 %
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.7
Porcentaje de pureza 97% min.
Forma física Polvo/Sólido