Learn More
4-(1H-Tetrazol-5-il)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
Aplicaciones
Se utilizan para preparar colorantes. Se utilizan industrialmente en los flujos de procesos de gas natural y refinería. También se utilizan en la industria de polímeros como monómeros. Las aminas se utilizan como aditivos para aceites lubricantes, combustibles de motor y asfalto y son productoras de etanolaminas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Se utilizan para preparar colorantes. Se utilizan industrialmente en los flujos de procesos de gas natural y refinería. También se utilizan en la industria de polímeros como monómeros. Las aminas se utilizan como aditivos para aceites lubricantes, combustibles de motor y asfalto y son productoras de etanolaminas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(1H-Tetrazol-5-yl)aniline |
Punto de fusión | ∽265°C (decomposition) |
Cantidad | 250 mg |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.17 |
Porcentaje de pureza | 97% |